Få mere at vide
3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homosalate |
| CAS | 118-56-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Homosalate |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C16 H22 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O |
| IUPAC navn | (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate |
| Vis mere |