Få mere at vide
3,3,5-Trimethylcyclohexanon, TRC
Artikelnummer. 30424888
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30424888 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30424888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT235866500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3,5-Trimethylcyclohexanone
CAS 873-94-9
Molekylær formel C9H16O
Mængde 500 mg
Synonym (±)-Dihydroisophorone, 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone, Dihydroisophorone
InChI formel InChI=1S/C9H16O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
SMIL CC1CC(=O)CC(C)(C)C1
IUPAC navn 3,3,5-trimethylcyclohexan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 140.22
Formel vægt 140.1201