missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3',5-Triiodo Thyroacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3,5-Triiodo Thyroacetic Acid |
| CAS | 51-24-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H9 I3 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid','4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodo-, Acetic acid','[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]- (8CI), Thyroacetic acid','3,3',5-triiodo- (6CI), 3,3',5-Triiodothyroa, Liothyronine Sodium Imp. C (EP), Tiratricol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9I3O4/c15-9-6-8(1-2-12(9)18)21-14-10(16)3-7(4-11(14)17)5-13(19)20/h1-4,6,18H,5H2,(H,19,20) |
| SMIL | OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 621.93 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?