Få mere at vide
3,3',5-Triiodo-L-thyronin, TRC
Artikelnummer. 30004472
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004472 250 mg
30009719 500 mg
30010667 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795380250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6893-02-3
Molekylær formel C15 H12 I3 N O4
Molekylvægt (g/mol) 650.97
Synonym Liothyronine, L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-, Alanine, 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-, L- (8CI), Thyronine, 3,3',5-triiodo-, L- (6CI), O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, 3,3',5-Triiodothyronine, 3,5,3'-Triiodothyronine, 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenylalanine, Cyronine, L-3,3',5-Triiodothyronine, L-Liothyronine, L-T3, L-Triiodothyronine, Liothyronin, NSC 80203, T3, T3 (Hormone), T3 (amino acid), Tresitope, Triiodo-L-thyronine, Triiodothyronine, Tri-iodothyronine
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl] propansyre
SMIL N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5-Triiodo-L-thyronine (T3)
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Mængde 250 mg
Formel vægt 650.79
Procent renhed >95%