Få mere at vide
3,3’,5’-Triiodo-L-thyronine, TRC
Artikelnummer. 18033220
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033220 10 mg
18053220 100 mg
18001230 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79535010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5817-39-0
Molekylær formel C15 H12 I3 N O4
Molekylvægt (g/mol) 650.97
Synonym O-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3-iodo-L-tyrosine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]-L-alanine, 3,3',5'-L-Triiodothyronine, 3,3',5'-T3, 3,3',5'-Triiodothyronine, Isoliothyronine, Reverse L-triiodothyronine, Reverse T3, Reverse triiodothyronine, rT3
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]propanoic acid
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5'-Triiodo-L-thyronine (Reverse T3)
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Mængde 10 mg
Formel vægt 650.79
Procent renhed >95%