Få mere at vide
3,3',5-Triiodo-L-thyronin natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042672
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15415579
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63312.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CAS: 55-06-1 | C15H11I3NNaO4 | 672.959 g/mol
L-3,3',5-Triiodothyronin, natriumsalt er vist at stimulere respiratorisk aktivitet på mitokondrieniveau. T3 er et skjoldbruskkirtelhormon, der øger hastigheden af proteinsyntese, stimulerer nedbrydningen af kolesterol og påvirker fosterudviklingen. I cellekultur, T3 regulerer celledifferentiering og proteinekspression.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
L-3,3′ ,5-Triiodothyronin, natriumsalt er vist at stimulere respiratorisk aktivitet på mitokondrieniveau. T3 er et skjoldbruskkirtelhormon, der øger hastigheden af proteinsyntese, stimulerer nedbrydningen af kolesterol og påvirker fosterudviklingen. I cellekultur, T3 regulerer celledifferentiering og proteinekspression.
Opløselighed
Delvis blandbar i vand. Opløselig i dimethylsulfoxid, methanol, natriumhydroxid og ethanol. Praktisk talt uopløselig i de fleste andre organiske opløsningsmidler.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-06-1
Molekylær formel C15H11I3NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 672.959
MDL nummer MFCD00002594
InChI nøgle SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Synonym liothyronine sodium, cytomel, triostat, tertroxin, 3,3',5-triiodo-l-thyronine sodium salt, basoprocin, ibiothyron, cynomel, cytomel sodium, triiodothyronine sodium
PubChem CID 23666110
ChEBI CHEBI:6484
IUPAC navn natrium;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propanoat
SMIL C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)[O-])N)I)I)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
Smeltepunkt 205°C
Farve Brun til hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 8179867
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5510
Opløselighedsinformation Partly miscible in water. Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,sodium hydroxide and ethanol. Practically insoluble in most other organic solvents.
Formel vægt 672.96
Fysisk form Pulver