Få mere at vide
3,3',5-Triiodo-L-thyronin Methylester Trifluoroacetamid, TRC
Artikelnummer. 30456880
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30456880 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30456880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79540350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester Trifluoroacetamide
CAS 3006-04-0
Molekylær formel C18 H13 F3 I3 N O5
Mængde 50 mg
Synonym (S)-Methyl 3-(4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)propanoate, L-3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-N-(trifluoroacetyl)-alanine Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H13F3I3NO5/c1-29-16(27)13(25-17(28)18(19,20)21)6-8-4-11(23)15(12(24)5-8)30-9-2-3-14(26)10(22)7-9/h2-5,7,13,26H,6H2,1H3,(H,25,28)/t13-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)NC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn methyl (2S)-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-2-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 761.008
Formel vægt 760.788