Få mere at vide
3,3',5-Triiodo-L-thyronin, 95%
Artikelnummer. 15496977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496977 250 mg 250mg
15476977 1 g 1g
15486977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34068.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6893-02-3 | C15H12I3NO4 | 650,98 g/mol
Ved hjælp af videointensiveringsfluorescensmikroskopi og tetramethylrhodamin (Rho)-mærket 3, 3', 5-triiodo-L-thyronin (T3 ),optagelsen af T3 af dyrkede musefibroblaster blev undersøgt. Bindingen af 3, 3', 5-triiod-L-thyronin (T3 GH3 rottehypofysetumorceller blev undersøgt ved 15 grader C og blev vist at være mættede, reversible og stereospecifikke. Et fluorescerende derivat af thyreoideahormonet 3,3'-triiodo-L-thyronin binder til dyrkede musefibroblaster; en sådan binding er mættelig. 3,3?,5-Triiodo-L-thyronin Opregulering af Na,K-ATPase-aktivitet og celleoverfladeekspression i alveolære epitelceller er Src Kinase- og Phosphoinositide 3-Kinase-afhængig.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Brug af videointensiveringsfluorescensmikroskopi og tetramethylrhodamin (Rho
)-mærket 3, 3′ , 5-triiod-L-thyronin (T3 ),optagelsen af T3 af dyrkede musefibroblaster blev undersøgt. Indbindingen af 3, 3′ , 5-triiod-L-thyronin (T3 GH3 rottehypofysetumorceller blev undersøgt ved 15 grader C og blev vist at være mættede, reversible og stereospecifikke. Et fluorescerende derivat af thyreoideahormonet 3,3′ -triiodo-L-thyronin binder til dyrkede musefibroblaster; en sådan binding er mættelig. 3,3′ ,5-Triiodo-L-thyronin Opregulering af Na,K-ATPase-aktivitet og celleoverfladeekspression i alveolære epitelceller er Src Kinase- og Phosphoinositide 3-Kinase-afhængig.
Opløselighed
Uopløseligt i vand, ethanol og propylenglycol. Opløselig i fortyndede alkalier.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6893-02-3
Molekylær formel C15H12I3NO4
Molekylvægt (g/mol) 650.98
MDL nummer MFCD00002593
InChI nøgle AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYNA-N
Synonym liothyronine, triiodothyronine, 3,3',5-triiodo-l-thyronine, liothyronin, tresitope, 3,5,3'-triiodothyronine, l-liothyronine, triothyrone, liothyroninum, liotironina
PubChem CID 5920
ChEBI CHEBI:18258
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)O)N)I)I)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Smeltepunkt 234 °C til 238 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand, ethanol og propylenglycol. Opløselig i fortyndede alkalier.
Optisk rotation +25° (c=1 i 1 M HCl/ethanol 1:2)
Formel vægt 650.97
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Liothyronine