missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3’,5’-Triiodo-L-thyronine-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)3,3,5-Triiodo-L-thyronine-13C6 |
| CAS | 1213055-23-2 |
| Molekylær formel | 13C6 C9 H12 I3 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Reverse T3-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1/i5+1,6+1,8+1,10+1,11+1,14+1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1ccc(O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)c(I)c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodo(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)oxy-3-iodophenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 656.929 |
| Formel vægt | 656.81 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?