Få mere at vide
3,3’,5-Triiodo-D-thyronine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5-Triiodo-D-thyronine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m1/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 650.79 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |