Få mere at vide
3-(3,5-Dimethylphenoxy)propane-1,2-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3,5-Dimethylphenoxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 59365-66-1 |
| Molekylær formel | C11 H16 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | NSC 25239, Metaxalone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O3/c1-8-3-9(2)5-11(4-8)14-7-10(13)6-12/h3-5,10,12-13H,6-7H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)cc(OCC(O)CO)c1 |
| IUPAC navn | 3-(3,5-dimethylphenoxy)propane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.24 |
| Formel vægt | 196.1099 |