Få mere at vide
3-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-propanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30132949
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132949 1 g
30007216 500 mg
30010239 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2679601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26539-01-5
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Synonym (8CI) 3,5-Dihydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Dihydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Dihydroxyhydrocinnamic Acid;
SMIL OC(=O)CCc1cc(O)cc(O)c1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-propanoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5,10-11H,1-2H2,(H,12,13)
Formel vægt 182.0579
Procent renhed >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.