Få mere at vide
3-(3,5-dibromophenyl)propionsyre, 97%
Artikelnummer. 15460458
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460458 5 g 5g
15450458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54012.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 923977-15-5 | C9H8Br2O2 | 307,969 g/mol
3-(3,5-Dibromphenyl)propionsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(3,5-Dibromphenyl)propionsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 923977-15-5
Molekylær formel C9H8Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 307.969
MDL nummer MFCD11973898
InChI nøgle AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3,5-dibromophenyl propanoic acid, 3-3,5-dibromophenyl propionic acid, 3,5-dibromobenzenepropanoic acid, 3-3,5-dibromo-phenyl-propionic acid
PubChem CID 16038256
IUPAC navn 3-(3,5-dibromphenyl)propansyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)Br)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 62 °C
Mængde 5 g
Beilstein 10537616
Formel vægt 307.97
Procent renhed 97%