Få mere at vide
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone |
| CAS | 14376-79-5 |
| Molekylær formel | C10H18O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | NSC 91511 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1 |
| IUPAC navn | 3,3,5,5-tetramethylcyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.24 |
| Formel vægt | 154.1358 |