Få mere at vide
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone, 98%
Artikelnummer. p-3779645 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Artikelnummer. 10636532
Brand: Thermo Scientific Acros 138390100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14376-79-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14376-79-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001640
InChI nøgle OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl cyclohexanone, cyclohexanone,3,3,5,5-tetramethyl, acmc-1c4rg, 3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-1-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 84399
IUPAC navn 3,3,5,5-tetramethylcyclohexan-1-on
SMIL CC1(CC(=O)CC(C1)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 11°C to 12°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8954g/mL
Kogepunkt 200°C to 203°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)4C6H6(=O)
Brydningsindeks 1.4510 to 1.453
Mængde 10 mL
Beilstein 07, IV, 89
Specifik vægtfylde 0.8954
Formel vægt 154.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske