Få mere at vide
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone, 98%
Artikelnummer. 10636532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10636532 10 mL Glasflaske 10ml
10370904 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138390100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14376-79-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14376-79-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001640
InChI nøgle OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl cyclohexanone, cyclohexanone,3,3,5,5-tetramethyl, acmc-1c4rg, 3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-1-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 84399
IUPAC navn 3,3,5,5-tetramethylcyclohexan-1-on
SMIL CC1(CC(=O)CC(C1)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 11°C to 12°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8954g/mL
Kogepunkt 200°C to 203°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)4C6H6(=O)
Brydningsindeks 1.4510 to 1.453
Mængde 10 mL
Beilstein 07, IV, 89
Specifik vægtfylde 0.8954
Formel vægt 154.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske