Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl, 97+%
Artikelnummer. p-7045028
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11397256
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09172.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25570-02-9 | C16H18 | 210.32 g/mol
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl anvendes som en precursor til fremstilling af 3,3',5,5'-tetramethylenbiphenyltetraanion. Det bruges også til at fremstille biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylsyre ved oxidation af med kaliumpermanganat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′ ,5,5′ -Tetramethylbiphenyl anvendes som en precursor til fremstilling af 3,3′ ,5,5′ -tetramethylenbiphenyltetraanion. Det bruges også til at fremstille biphenyl-3,3′ ,5,5′ -tetracarboxylsyre ved oxidation af med kaliumpermanganat.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25570-02-9
Molekylær formel C16H18
Molekylvægt (g/mol) 210.32
MDL nummer MFCD00051910
InChI nøgle CMZYGFLOKOQMKF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 520212
IUPAC navn 1-(3,5-dimethylphenyl)-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1)C1=CC(C)=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Smeltepunkt 47°C to 49°C
Mængde 1 g
Beilstein 1935931
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl, 1-3,5-dimethylphenyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5,3',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, acmc-1cihy, 2,2'5.5'-tetramethylbiphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl,3,3',5,5'-tetramethyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl #
Formel vægt 210.32
Procent renhed ≥97%