Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl, 97+%
Artikelnummer. 11397256
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397256 1 g 1g
11307266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09172.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25570-02-9 | C16H18 | 210,32 g/mol
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl anvendes som en precursor til fremstilling af 3,3',5,5'-tetramethylenbiphenyltetraanion. Det bruges også til at fremstille biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylsyre ved oxidation af med kaliumpermanganat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′ ,5,5′ -Tetramethylbiphenyl anvendes som en precursor til fremstilling af 3,3′ ,5,5′ -tetramethylenbiphenyltetraanion. Det bruges også til at fremstille biphenyl-3,3′ ,5,5′ -tetracarboxylsyre ved oxidation af med kaliumpermanganat.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25570-02-9
Molekylær formel C16H18
Molekylvægt (g/mol) 210.32
MDL nummer MFCD00051910
InChI nøgle CMZYGFLOKOQMKF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 520212
IUPAC navn 1-(3,5-dimethylphenyl)-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1)C1=CC(C)=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Smeltepunkt 47°C to 49°C
Mængde 1 g
Beilstein 1935931
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl, 1-3,5-dimethylphenyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5,3',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, acmc-1cihy, 2,2'5.5'-tetramethylbiphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl,3,3',5,5'-tetramethyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl #
Formel vægt 210.32
Procent renhed ≥97%