Få mere at vide
MP Biomedicals™ 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin flydende substrat
Artikelnummer. 11442642 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11442642
Brand: MP Biomedicals™ 0215234680
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3,3',5,5'-Tetramethylbenzide Liquid Substrate er et kromogent substrat for Peberrodsperoxidase (HRP). TMB Solution er en bekvem, ikke-toksisk og klar til brug, stabil kromogenopløsning, der er velegnet til peroxidase- og pseudo-peroxidase-reaktioner i ELISA , giver den ensartet ydeevne og følsomhed for at levere reproducerbare resultater.
  • Klar til brug 1,25 mmol/L stabiliseret kromogenopløsning
  • Metabolisme af TMB-substratet med HRP skaber et opløseligt, blåligt reaktionsprodukt, der kan kvantificeres ved at måle absorbans ved 370 eller 665 nm.
  • Reaktionen kan standses ved tilsætning af 1 volumen 1N saltsyre eller svovlsyre for at give et gult reaktionsprodukt, der kan måles ved absorbans ved 450 nm (inden for en time).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flydende substrat
Format Løsning
Mængde 100 ml
Opbevaringskrav 4 °C, beskyttes mod lys
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.