missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3',5,5'-Tetramethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol, TRC

Artikelnummer. 30450624
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450624 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3038851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl(TMDHB)
CAS 2417-04-1
Molekylær formel C16 H18 O2
Mængde 1 g
Synonym 4,4'-Bi-2,6-xylenol (6CI,7CI), 4,4'-Biphenyldiol','3,3',5,5'-tetramethyl- (8CI), 2,2',6,6'-Tetramethyl-p,p'-biphenol, 2,2',6,6'-Tetramethylbiphenol, 3,3',5,5'-Tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diol, 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, 3,3',5,5'-Tetramethylbisphenol, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyl bisphenol, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl, NSC 128399, NSC 93821, TM-BPL
InChI formel InChI=1S/C16H18O2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8,17-18H,1-4H3
SMIL Cc1cc(cc(C)c1O)c2cc(C)c(O)c(C)c2
IUPAC navn 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl
Molekylvægt (g/mol) 242.31
Formel vægt 242.1307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.