missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3',5,5'-Tetramethoxy-bibenzyl, TRC

Artikelnummer. 30419785
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419785 25 mg
30415782 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29875025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetramethoxy-bibenzyl
CAS 22976-41-6
Molekylær formel C18H22O4
Mængde 25 mg
Synonym 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[3,5-dimethoxy-benzene
InChI formel InChI=1S/C18H22O4/c1-19-15-7-13(8-16(11-15)20-2)5-6-14-9-17(21-3)12-18(10-14)22-4/h7-12H,5-6H2,1-4H3
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)CCC2=CC(=CC(=C2)OC)OC)OC
IUPAC navn 1-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-3,5-dimethoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 302.36
Formel vægt 302.1518
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.