Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050343
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050343 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050343 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propofol Dimer
CAS 2416-95-7
Analyt- eller komponentnavne Propofol Dimer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H34 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Propofol Imp. E (EP), Propofol USP Related Compound A, Propofol USP RC A, 3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, 2,2',6,6'-Tetraisopropyl-p,p'-biphenol, 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, Dipropofol, Propofol Related Compound A, Propofol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
SMIL CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)c2cc(C(C)C)c(O)c(c2)C(C)C
IUPAC navn 4-[4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)phenyl]-2,6-di(propan-2-yl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 354.53
Mængde 25 mg
Formel vægt 354,2559 g/mol