Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, LoGiCal
Artikelnummer. 30464170
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464170 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464170 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0461.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propofol Dimer
CAS 2416-95-7
Analyt- eller komponentnavne Propofol Dimer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H34 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propofol Imp. E (EP), Propofol USP Related Compound A, Propofol USP RC A, 3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, 2,2',6,6'-Tetraisopropyl-p,p'-biphenol, 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, Dipropofol, Propofol Related Compound A, Propofol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)c2cc(C(C)C)c(O)c(c2)C(C)C
IUPAC navn 4-[4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)phenyl]-2,6-di(propan-2-yl)phenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 354.53
Mængde 10 mg
Formel vægt 354,2559 g/mol