Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A-d10, (OH)2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A-d10 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 549.8198 |