Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 97%
Artikelnummer. p-7023637
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11403647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17395.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-94-7 | C15H12Br4O2 | 543.875 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-94-7
Molekylær formel C15H12Br4O2
Molekylvægt (g/mol) 543.875
MDL nummer MFCD00013962
InChI nøgle VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromobisphenol a, 3,3',5,5'-tetrabromobisphenol a, bromdian, 4,4'-propane-2,2-diyl bis 2,6-dibromophenol, 4,4'-isopropylidenebis 2,6-dibromophenol, firemaster bp 4a, tetrabromodian, 2,2-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl propane, fire guard 2000, great lakes ba-59p
PubChem CID 6618
ChEBI CHEBI:33217
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[2-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMIL CC(C)(C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br)C2=CC(=C(C(=C2)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Tæthed 1.76
Lugt Odorless
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 543.87
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: TetrabromobisphenolA