Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 97%
Artikelnummer. 11413647
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413647 500 g 500g
11403647 100 g 100g
11423647 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17395.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79-94-7 | C15H12Br4O2 | 543.875 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-94-7
Molekylær formel C15H12Br4O2
Molekylvægt (g/mol) 543.875
MDL nummer MFCD00013962
InChI nøgle VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromobisphenol a, 3,3',5,5'-tetrabromobisphenol a, bromdian, 4,4'-propane-2,2-diyl bis 2,6-dibromophenol, 4,4'-isopropylidenebis 2,6-dibromophenol, firemaster bp 4a, tetrabromodian, 2,2-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl propane, fire guard 2000, great lakes ba-59p
PubChem CID 6618
ChEBI CHEBI:33217
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[2-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMIL CC(C)(C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br)C2=CC(=C(C(=C2)Br)O)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Lugt Odorless
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 543.87
Procent renhed 97%