Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A |
| Smeltepunkt | 179 °C til 182 °C |
| Tæthed | 1.76 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 543.87 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: TetrabromobisphenolA