Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, 98+%
Artikelnummer. 11352037
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352037 2 g 2g
11362037 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07743.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2455-14-3 | C28H40O2 | 408.626 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2455-14-3
Molekylær formel C28H40O2
Molekylvægt (g/mol) 408.626
MDL nummer MFCD00051798
InChI nøgle GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetra-tert-butyldiphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bi cyclohexylidene-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione, unii-4m92z38q9a, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-dibenzoquinone, bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl, 2,2',6,6'-tetra-tert-butyldiphenylquinone, 2,6-ditert-butyl-4-3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, pubchem13798, rarechem bw gc 0005
PubChem CID 225283
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
Smeltepunkt 242°C to 246°C
Mængde 2 g
Beilstein 1916759
Formel vægt 408.63
Procent renhed ≥98%