missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone |
| CAS | 809-73-4 |
| Molekylær formel | C30H42O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,6,2',6'-Tetra-tert-butyl-4,4'-ethanediylidenedi(2,5-cyclohexadien-1-one), 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone, 3,3',5,5'-Tetrakis(tert-butyl)stilbene Quinone, 3,5,3',5'-Tetra-tert-butylstilbene-4,4'-quinone, 3,5,3',5'-Tetra-tert-butylstilbenequinone, 4,4'-Ethanediylidenebis[2,6-di-tert-butyl-2,5-cyclohexadien-1-one] |
| InChI formel | InChI=1S/C30H42O2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)31)28(4,5)6)13-14-20-17-23(29(7,8)9)26(32)24(18-20)30(10,11)12/h13-18H,1-12H3 |
| SMIL | CC(C)(C(C(C(C(C)(C)C)=C/1)=O)=CC1=C\C=C(C=C(C(C)(C)C)C2=O)\C=C2C(C)(C)C)C |
| IUPAC navn | 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)ethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.65 |
| Formel vægt | 434.3185 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?