missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone, TRC

Artikelnummer. 30450576
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT310650100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone
CAS 809-73-4
Molekylær formel C30H42O2
Mængde 100 mg
Synonym 2,6,2',6'-Tetra-tert-butyl-4,4'-ethanediylidenedi(2,5-cyclohexadien-1-one), 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone, 3,3',5,5'-Tetrakis(tert-butyl)stilbene Quinone, 3,5,3',5'-Tetra-tert-butylstilbene-4,4'-quinone, 3,5,3',5'-Tetra-tert-butylstilbenequinone, 4,4'-Ethanediylidenebis[2,6-di-tert-butyl-2,5-cyclohexadien-1-one]
InChI formel InChI=1S/C30H42O2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)31)28(4,5)6)13-14-20-17-23(29(7,8)9)26(32)24(18-20)30(10,11)12/h13-18H,1-12H3
SMIL CC(C)(C(C(C(C(C)(C)C)=C/1)=O)=CC1=C\C=C(C=C(C(C)(C)C)C2=O)\C=C2C(C)(C)C)C
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)ethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molekylvægt (g/mol) 434.65
Formel vægt 434.3185
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.