Få mere at vide
[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propyl](methyl)amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propyl](methyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 83979-31-1 |
| Molekylær formel | C12H19NO2 . HCl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzenepropanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenepropanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (9CI), [3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propyl](methyl)amine hydrochloride, 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzenepropanamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2.ClH/c1-13-8-4-5-10-6-7-11(14-2)12(9-10)15-3;/h6-7,9,13H,4-5,8H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.74 |
| Formel vægt | 245.1183 |