Få mere at vide
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
50g; Glass bottle
Artikelnummer.
10285650 50g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10285650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171910500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3, 4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Navn note 99%
CAS 2107-70-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 96°C to 97°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C11H14O4
Lineær formel (CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
MDL nummer MFCD00002774
Mængde 50 g
Beilstein 10, 424
Synonym 3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3,4-dimethoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethoxy, 3-3,4-dimethoxyphenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, unii-6xo32zsp1d, 6xo32zsp1d, 3-3',4'-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propionicacid
InChI nøgle LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OC
IUPAC navn 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 210.23
PubChem CID 75019
ChEBI CHEBI:44235
Formel vægt 210.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder