Få mere at vide
3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionsyre, 98%
Artikelnummer. 11436877
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436877 5 g 5g
11446877 25 g 25g
11456877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14325.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2107-70-2 | C11H14O4 | 210,229 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2107-70-2
Molekylær formel C11H14O4
Molekylvægt (g/mol) 210.229
MDL nummer MFCD00002774
InChI nøgle LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3,4-dimethoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethoxy, 3-3,4-dimethoxyphenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, unii-6xo32zsp1d, 6xo32zsp1d, 3-3',4'-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propionicacid
PubChem CID 75019
ChEBI CHEBI:44235
IUPAC navn 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propansyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 96°C to 99°C
Mængde 5 g
Beilstein 2696272
Formel vægt 210.23
Procent renhed 98%