Få mere at vide
3-(3,4-Dimethoxyphenyl) propansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 2107-70-2 |
| Molekylær formel | C11H14O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybenzenepropionic Acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic Acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic Acid, 3,4-Dimethoxydihydrocinnamic Acid, NSC 76043, beta-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1ccc(CCC(=O)O)cc1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vægt | 210.0892 |