Få mere at vide
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-[(E)-3,4-dimethoxystyryl]cyclohex-1-ene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-[(E)-3,4-dimethoxystyryl]cyclohex-1-ene |
| CAS | 1332290-68-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24H28O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[(1E)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,2-dimethoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28O4/c1-25-21-13-10-17(15-23(21)27-3)9-11-18-7-5-6-8-20(18)19-12-14-22(26-2)24(16-19)28-4/h6,8-16,18,20H,5,7H2,1-4H3/b11-9+ |
| SMIL | C(=C/C1=CC(OC)=C(OC)C=C1)\C2C(C=CCC2)C3=CC(OC)=C(OC)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.48 |
| Procent renhed | >95 |