Få mere at vide
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 86383-39-3 |
| Molekylær formel | C17H18O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O4/c1-20-16-10-8-12(11-17(16)21-2)7-9-15(19)13-5-3-4-6-14(13)18/h3-6,8,10-11,18H,7,9H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(CCC(=O)c2ccccc2O)cc1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.32 |
| Formel vægt | 286.1205 |