Få mere at vide
3-(3,4-dihydroxyphenyl)propionsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454743
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454743 25 g 25g
11444743 5 g 5g
11464743 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454743 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11638.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1078-61-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
3-(3,4-dihydroxyphenyl)propionsyre det kan bruges til at fremstille 3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionsyre-octylester ved opvarmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(3,4-dihydroxyphenyl)propionsyre det kan bruges til at fremstille 3
-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionsyre-octylester ved opvarmning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1078-61-1
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.175
MDL nummer MFCD00002776
InChI nøgle DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrocaffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propionic acid, hydrocaffeic acid, 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dihydroxy, hydrocaffeic acid polymer, hykop, 3,4-dihydroxyhydrocinnamate, 3,4-dihydroxybenzenepropionic acid
PubChem CID 348154
ChEBI CHEBI:48400
IUPAC navn 3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3- (3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2213449
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 182.18
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid