Få mere at vide
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, 99%
Artikelnummer. 10701251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10701251
Brand: Thermo Scientific Acros 167530250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine (levodopa orL-dopa), CAS # 59-92-7, is a dopamine precursor molecule. | CAS: 59-92-7 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin, eller L-dopa, omdannes til dopamin af DOPA-decarboxylase i kroppen
•Ved omdannelse til dopamin virker det som en excitatorisk neurotransmitter
Applikationer
•L-dopa er nyttig i laboratorieundersøgelsen af Parkinsons sygdom ’til at genopbygge dopamin i udtømte kredsløb
•L-dopa er også blevet brugt til laboratorieforskning i hypertension og melanocytaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-92-7
Molekylær formel C9H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 197.19
MDL nummer MFCD00002598
InChI nøgle WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Farve Creme til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 1% max.
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, IV, 2492
Merck Index 15, 5516
Sulfat aske 0.1% max.
Mængde 25 g
Formel vægt 197.19
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver