Få mere at vide
3-(3,4-dihydroxyphenyl)-L-alanin, 99%
Artikelnummer. 10606762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10606762 5 g Glasflaske 5g
10701251 25 g Glasflaske 25g
10703724 100 g Glasflaske 100g
10485555 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10606762 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167530050
 Begrænset vare
På lager
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin (levodopa eller L-dopa), CAS # 59-92-7, er et dopaminforløbermolekyle. | CAS: 59-92-7 | C9H11NO4 | 197,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin, eller L-dopa, omdannes til dopamin af DOPA-decarboxylase i kroppen
•Ved omdannelse til dopamin virker det som en excitatorisk neurotransmitter
Applikationer
•L-dopa er nyttig i laboratorieundersøgelsen af Parkinsons sygdom ’til at genopbygge dopamin i udtømte kredsløb
•L-dopa er også blevet brugt til laboratorieforskning i hypertension og melanocytaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-92-7
Molekylær formel C9H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 197.19
MDL nummer MFCD00002598
InChI nøgle WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Farve Creme til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 1% maks.
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, IV, 2492
Merck Index 15, 5516
Sulfat aske 0,1% maks.
Mængde 5 g
Formel vægt 197.19
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine