Få mere at vide
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, 99% Artikelnummer.: 10485555
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, 99%
Artikelnummer. 10485555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 g, Glass Bottle, 500g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10485555
Brand: Thermo Scientific Acros 167535000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine (levodopa orL-dopa), CAS # 59-92-7, is a dopamine precursor molecule. | CAS: 59-92-7 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
General Description
• 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, or L-dopa, is converted to dopamine by DOPA decarboxylase in the body
• Upon conversion to dopamine, it acts as an excitatory neurotransmitter
Applications
• L-dopa is useful in the laboratory study of Parkinson’s to replenish dopamine in depleted circuits
• L-dopa has also been used for laboratory research on hypertension and melanocyte activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-92-7
Molekylær formel C9H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 197.19
MDL nummer MFCD00002598
InChI nøgle WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopaVis mereVis mindre
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Farve Cream to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 1% max.
Emballage Glass Bottle
Lineær formel (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, IV, 2492
Merck Index 15, 5516
Sulfat aske 0.1% max.
Mængde 500 g
Formel vægt 197.19
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0395862 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer167530250,167531000,167535000,167530050
PartinummerA0396107 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer167530250,167531000,167535000,167530050
PartinummerA0397062 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer167530250,167531000,167535000,167530050
PartinummerA0444618 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/08/2022 Artikelnummer167530250,167531000,167535000,167530050
PartinummerA0438043 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/01/2022 Artikelnummer167530250,167531000,167535000,167530050
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, 99% >