Få mere at vide
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid |
| CAS | 331-39-5 |
| Molekylær formel | C9H8O4 |
| MDL nummer | MFCD00004392 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.16 |
| Procent renhed | 98% |