Få mere at vide
3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31002618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
100mg
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31002618 250 mg 250mg
30996891 5 g 5g
30993068 100 mg 100mg
30995062 25 g 25g
30999384 1 g 1g
30999924 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31002618 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD140577250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
CAS 532-12-7
Molekylær formel C9H10N2
MDL nummer MFCD00052019
Mængde 250 mg
SMIL C1(C2=NCCC2)=CC=CN=C1
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Procent renhed 98%