Få mere at vide
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid, 98%
Artikelnummer. 11396579
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396579 5 g 5g
11386579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26185.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 161712-75-0 | C9H8F2O2 | 186.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161712-75-0
Molekylær formel C9H8F2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.16
MDL nummer MFCD00799520
InChI nøgle UOZIYCHJMUNLIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorohydrocinnamic acid, 3-3,4-difluorophenyl propanoic acid, 3-3,4-difluorophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid,3,4-difluoro, 3-3,4-difluorophenyl-propionic acid, 3,4-difluoro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-difluoro, acmc-1bx9z, 3,4-difluorohydrocinnamicacid, benzenepropanoicacid,3,4-difluoro
PubChem CID 2778994
IUPAC navn 3-(3,4-difluorphenyl)propansyre
SMIL OC(=O)CCC1=CC(F)=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 49°C to 53°C
Mængde 5 g
Formel vægt 186.16
Procent renhed 98%