Få mere at vide
3-[3,4-Bis(ethoxymethoxy)phenyl]-1-[2-hydroxy-4,6-bis(ethoxymethoxy)phenyl]-2-propen-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[3,4-Bis(ethoxymethoxy)phenyl]-1-[2-hydroxy-4,6-bis(ethoxymethoxy)phenyl]-2-propen-1-one |
| CAS | 1076199-11-5 |
| Molekylær formel | C27H36O10 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-[2,4-Bis(ethoxymethoxy)-6-hydroxyphenyl]-3-[3,4-bis(ethoxymethoxy)phenyl]-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36O10/c1-5-30-16-34-21-14-23(29)27(26(15-21)37-19-33-8-4)22(28)11-9-20-10-12-24(35-17-31-6-2)25(13-20)36-18-32-7-3/h9-15,29H,5-8,16-19H2,1-4H3/b11-9+ |
| SMIL | CCOCOc1cc(O)c(C(=O)\C=C\c2ccc(OCOCC)c(OCOCC)c2)c(OCOCC)c1 |
| IUPAC navn | (E)-1-[2,4-bis(ethoxymethoxy)-6-hydroxyphenyl]-3-[3,4-bis(ethoxymethoxy)phenyl]prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.57 |
| Formel vægt | 520.2308 |