Få mere at vide
3,3',4',7-Tetrahydroxyflavon, 96%
Artikelnummer. 11399045
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399045 250 mg 250mg
11389045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14207.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.10 DKK
    478.65 DKK / 250mg
    Spare 53.45 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286,239 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-48-3
Molekylær formel C15H10O6
Molekylvægt (g/mol) 286.239
MDL nummer MFCD00006829
InChI nøgle XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym fisetin, viset, 5-desoxyquercetin, fustel, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, fisetholz, superfustel, cotinin, fietin, fustet
PubChem CID 5281614
ChEBI CHEBI:42567
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxychromen-4-on
SMIL C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',4',7-Tetrahydroxyflavone
Smeltepunkt 330 °C (dekomponering)
Mængde 250 mg
Beilstein 292829
Merck Index 14,4088
Formel vægt 286.24
Procent renhed 97%