Få mere at vide
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15265978 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15265978 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15265978 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189160050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 25173-72-2 | C12H16O5 | 240.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
CAS 25173-72-2
Smeltepunkt 100,0 °C til 105,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Molekylær formel C12H16O5
Lineær formel (CH3O)3C6H2CH2CH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 10,III,212
Synonym 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyhydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxydihydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylpropionic acid, 3,4,5-trimethoxybenzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy-benzenepropanoic acid, acmc-1cazt, maybridge1_005958
InChI nøgle ZCYXGVJUZBKJAI-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CCC(=O)O
IUPAC navn 3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 240.25
PubChem CID 64860
ChEBI CHEBI:583580
Formel vægt 240.25
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.