Få mere at vide
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propanoic acid |
| CAS | 25173-72-2 |
| Molekylær formel | C12H16O5 |
| MDL nummer | MFCD00002775 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(O)CCC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.25 |
| Procent renhed | 97% |