Få mere at vide
3,3',4,4'-tetramethylbiphenyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438989
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438989 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15438989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13338.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4920-95-0 | C16H18 | 210.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',4,4'-Tetramethylbiphenyl
Smeltepunkt 74°C to 77°C
CAS 4920-95-0
Mængde 1 g
Molekylær formel C16H18
MDL nummer MFCD00130219
Beilstein 1935370
Synonym 3,3',4,4'-tetramethylbiphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 3,4,3',4'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl, biphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl, 3,3',4,4'-tetramethyldiphenyl, 4-3,4-dimethylphenyl-1,2-dimethylbenzene, acmc-20anh7, amtda180, 4-05-00-01956 beilstein handbook reference
InChI nøgle YXBIAYXZUDJVEB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1C)C1=CC=C(C)C(C)=C1
IUPAC navn 4-(3,4-dimethylphenyl)-1,2-dimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 210.32
PubChem CID 21029
Formel vægt 210.32
Procent renhed 98%