Få mere at vide
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30455776
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455776 5 mg
30452239 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30455776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8899755MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32598-13-3
Molekylær formel C12 H6 Cl4
Molekylvægt (g/mol) 291.99
Synonym 1,1'-Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrachloro-, Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrachloro- (8CI), 3,3',4,4'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl, 3,4,3',4'-Tetrachlorobiphenyl, CB 77, PCB 77, Polychlorinated biphenyl-77, TeCB 77, 3,3',4,4'-TetraCB
IUPAC navn 1,2-dichloro-4-(3,4-dichlorophenyl)benzene
SMIL Clc1ccc(cc1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCB 77 (3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Cl4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H
Formel vægt 289.9224
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.