Få mere at vide
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30452239
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452239 50 mg
30455776 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30452239 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88997550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32598-13-3
Molekylær formel C12 H6 Cl4
Molekylvægt (g/mol) 291.99
Synonym 1,1'-Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrachloro-, Biphenyl, 3,3',4,4'-tetrachloro- (8CI), 3,3',4,4'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl, 3,4,3',4'-Tetrachlorobiphenyl, CB 77, PCB 77, Polychlorinated biphenyl-77, TeCB 77, 3,3',4,4'-TetraCB
IUPAC navn 1,2-dichloro-4-(3,4-dichlorophenyl)benzene
SMIL Clc1ccc(cc1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCB 77 (3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Cl4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H
Formel vægt 289.9224